Merck
79724
Supelco
水酸化ナトリウム 溶液
1 M, for HPCE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOH
CAS番号:
分子量:
40.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352316
NACRES:
NA.21
グレード
for HPCE
品質水準
蒸気圧
3 mmHg ( 37 °C)
フォーム
liquid
濃度
0.9-1.1 M
1 M
UV吸収
λ: 260 nm Amax: ≤0.5
λ: 270 nm Amax: ≤0.2
λ: 280 nm Amax: ≤0.03
λ: 290 nm Amax: ≤0.01
λ: 500 nm Amax: ≤0.01
SMILES記法
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sodiumhydroxide溶液(濃度1 M)は、高性能キャピラリー電気泳動(HPCE)で一般的に使用されます。pH調整剤としてさまざまなサンプルの分析で使用されます。
アプリケーション
  • トリグリセリド、コレステリルエステル、およびリン脂質のエステル交換に有用
  • 便利、高速かつ定量的に誘導体化します。
  • 遊離脂肪酸をナトリウム塩に変換します。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
79724-VAR:
79724-100ML:4548173352596
79724-50G:
79724-BULK:
79724-500ML:4548173352589
79724-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rapid separation and determination of four phenylpropanoid glycosides from T. chamaedrys by capillary electrophoresis method
Avula B, et al.
Chromatographia, 58, 751-755 (2003)
Determination of oligonucleotide ISIS 2922 in nanoparticulate delivery systems by capillary zone electrophoresis
Arnedo A, et al.
Journal of Chromatography A, 871(1-2), 311-320 (2000)