Merck
72064
Supelco
水酸化ナトリウム 溶液
49-51% in water, eluent for IC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOH
CAS番号:
分子量:
40.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352316
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.21
蒸気圧
3 mmHg ( 37 °C)
品質水準
形状
liquid
濃度
49-51% in water
テクニック
ion chromatography: suitable
不純物
≤0.0005% total nitrogen (N)
≤0.01% ammonium hydroxide precipitate
微量陰イオン
carbonate (as Na2CO3): ≤1000 mg/kg
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
silicate (as SiO2): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水酸化ナトリウム溶液は強アルカリ溶液であり、色素、薬物、セロファン、レーヨン、漂白剤の作製に適しています。また不純物を除去する石油化学産業にも適しています。この溶液の取扱いには注意が必要です。接近や摂取は失明、永久的な瘢痕化を招き、死亡に至る場合もあります。
アプリケーション
水酸化ナトリウム溶液は、作製したコロイドの形態特性のUV可視分光法や透過電子顕微鏡を用いた検討に使用することができます。熱量計を用いた比熱の測定に使用することができます。また、ボルタンメトリーおよび偏光解析法を用いた銀酸化の第一段階の研究にも使用できます
Metrohm ICアプリケーションノートAN-P-055:「無乳糖」ミルク中の乳糖残留物。
関連事項
詳細は IC ポータルを ご覧ください
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
72064-500ML:4548173178943
72064-VAR:
72064-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A new method for fast preparation of highly surface-enhanced Raman scattering (SERS) active silver colloids at room temperature by reduction of silver nitrate with hydroxylamine hydrochloride.
Leopold, Nicolae, and Bernhard Lendl.
The Journal of Physical Chemistry B, 107, 5723-5727 (2003)
Anne O'Daly
Sodium, 21-21 (2001)
Sodium Hydroxide Solutions.
Bertetti, John W., and Warren L. McCabe.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 28, 247-248 (1936)
Initial stages of anodic oxidation of silver in sodium hydroxide solution studied by potential sweep voltammetry and ellipsometry.
Droog, John MM, Peter T. Alderliesten, and Gosse A. Bootsma.
J. Electroanal. Chem. Interfac. Electrochem., 99, 173-186 (1979)
Horacio Cardenas et al.
Epigenetics, 9(11), 1461-1472 (2014-12-04)
A key step in the process of metastasis is the epithelial-to-mesenchymal transition (EMT). We hypothesized that epigenetic mechanisms play a key role in EMT and to test this hypothesis we analyzed global and gene-specific changes in DNA methylation during TGF-β-induced