安全性情報
78698
Supelco
Sodium bicarbonate/Sodium carbonate regenerant
Na2CO3 70 mM and NaHCO3 70 mM in water, IC regenerant
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NA.21
品質水準
形状
liquid
品質
Na2CO3 70 mM and NaHCO3 70 mM in water
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
70 mM Na2CO3 in H2O
70 mM NaHCO3 in H2O
テクニック
ion chromatography: suitable
アプリケーション
Metrohm IC application note AN-CS-003: Biogenic amines in addition to standard cations with conductivity detection following sequential suppression and Dose-in Gradient.
Metrohm IC application note AN-CS-010: Traces of lithium and sodium besides monoethanolamine in water-steam circuits of thermal power plants.
Metrohm IC application note AN-CS-006: Aliphatic amines and ethanol amines in addition to standard cations by sequential suppression.
関連事項
to be used in combination with eluent concentrate for Metrosep C Supp 1 and 2: 78737
Visit the IC Portal to learn more
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
78698-BULK:
78698-VAR:
78698-2.5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Metrosep C Supp 2 column and acidic binary IC eluent accurately determine ammonium in acidic solutions, meeting pharmacopeia regulations.