詳細
anionic
アッセイ
≥99.5% (T)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
ion chromatography: suitable
mp
210-212 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.1 g/mL, clear
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤10 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤10 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
InChI Key
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
410.0 °F - closed cup
引火点(℃)
210 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
03918-25G-F:
03918-VAR-F:
03918-BULK-F:
03918-5G-F:
03918-INTR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック