Merck
11815
Supelco
GCパック(コート処理)
phase SP®-1000, 1%, matrix 60/80 Carbopack B support, bottle of 15 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
23151817
包装
bottle of 15 g
品質水準
パラメーター
60-225 °C temp. range
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
Matrix
60/80 Carbopack B support
マトリックス活性基
SP®-1000 phase, 1%
カラムタイプ
packed GC
適合性
for analyte group halogenated organics
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
コーティング材料はGCの静止相に基づいて選択します。
独自のカラムに充填しようとするお客様がそのまま使用可能なコーティング済みのパッキングです。
アプリケーション
carbopack Bパッキング上のSP 1000は、マウスが吸入した低暴露濃度の1,3-ブタジエンの発がん性を測定するために用いられました。
法的情報
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
11815:4.548173956336E12
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Analytical Measurements in Aquatic Environments.
Namiesnik J and Szefer P.
Science, 2009, 73-73 null
R L Melnick et al.
Cancer research, 50(20), 6592-6599 (1990-10-15)
The carcinogenicity of inhaled 1,3-butadiene was evaluated in C57BL/6 x C3H F1 mice exposed to concentrations of this gas ranging from 6.25 to 625 ppm. Butadiene is a high production volume chemical, used mainly in the manufacture of synthetic rubber.
Marte Molenaars et al.
Cell metabolism, 31(3), 549-563 (2020-02-23)
Slowing down translation in either the cytosol or the mitochondria is a conserved longevity mechanism. Here, we found a non-interventional natural correlation of mitochondrial and cytosolic ribosomal proteins (RPs) in mouse population genetics, suggesting a translational balance. Inhibiting mitochondrial translation
Gnana P Krishnamoorthy et al.
Cancer discovery, 9(2), 264-281 (2018-10-12)
Translation initiation is orchestrated by the cap binding and 43S preinitiation complexes (PIC). Eukaryotic initiation factor 1A (EIF1A) is essential for recruitment of the ternary complex and for assembling the 43S PIC. Recurrent EIF1AX mutations in papillary thyroid cancers are
Mylène Tajan et al.
Nature communications, 12(1), 366-366 (2021-01-16)
Many tumour cells show dependence on exogenous serine and dietary serine and glycine starvation can inhibit the growth of these cancers and extend survival in mice. However, numerous mechanisms promote resistance to this therapeutic approach, including enhanced expression of the de