Merck
11993
Supelco
GCパック(コート処理)
phase 5% Carbowax 20M, matrix 40/60 Chromosorb T support, bottle of 50 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151817
包装
bottle of 50 g
品質水準
パラメーター
60-225 °C temp. range
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
マトリックス
40/60 Chromosorb T support
マトリックス活性基
5% Carbowax 20M phase
カラムタイプ
packed GC
適合性
for analyte group general
詳細
独自のカラムに充填しようとするお客様がそのまま使用可能なコーティング済みのパッキングです。
アプリケーション
一般用
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
11993:4548173981703
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Columns for Gas Chromatography: Performance and Selection.
Grob RL and Barry EF.
Science, 22-23 (2007)
Analytical Measurements in Aquatic Environments.
Namiesnik J and Szefer P.
Science, 73-73 (2009)