Merck
26048
Supelco
ガラス製充填GCカラム(Agilent対応、Configuration "A")
phase 5% Carbowax 20M, matrix 60/80 Carbopack B support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
物質
glass column
品質水準
メーカー/製品名
Agilent
パラメーター
0-225 °C temperature (isothermal or programmed)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 外径 × 内径
6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
Matrix
60/80 Carbopack B support
マトリックス活性基
5% Carbowax 20M phase
カラムタイプ
packed GC
適合性
for use with Agilent Configuration A
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
活性な検体の分析など、高度の不活性を必要とする用途にはガラス製カラムをご使用ください。すべてのガラス製カラムに独自の高温シラン化処理を行って不活性を確保しています。このカラムは、Agilent 5890および6890(A構成、オンカラム注入、TCD以外の検出器)に適合します。
アプリケーション
血中アルコ-ル, 溶媒
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 21641Empty Glass GC Column, for Agilent® 5880, 5890, 6890, 7820, and 7890 (Configuration "A"), L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mmSDS
  • 11766Coated GC Packing, phase 5% Carbowax 20M, matrix 60/80 Carbopack B support, bottle of 15 gSDS
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
26048:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)