安全性情報
58298
Supelco
SUPELCOSIL LC-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
製品名
SUPELCOSIL LC-18 HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
認証
suitable for USP L1
品質水準
特徴
endcapped
メーカー/製品名
SUPELCOSIL
標識化の程度
11.0% carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面積
170 m2/g
表面被覆率
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
120 Å
pH
2-7.5
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
保持力の非常に高い汎用疎水性アルキル固定相で、幅広い化合物に対して良好なピ-ク形状を与えます。
アプリケーション
SUPELCOSIL LC-18 HPLCカラムは以下の分離に用いられます:
  • トロペアの赤玉ねぎ(Allium cepa L.) に含まれるアントシアニン、フラボノールおよび炭水化物の高速液体クロマトグラフィー(HPLC)およびエレクトロスプレーイオン化(ESI)源を装着した質量分析計(MS)と連結したHPLCによる定量。
  • パイナップル(Ananas comosus [L.] Merill)果汁試料中の シナピル誘導体の セミプレパラティブ逆相HPLCによる定量。
  • 牛乳およびチーズ試料中のアフラトキシンM1のポストカラム誘導体化および蛍光検出HPLCによる定量。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に理想的なLiChropur試薬を発見しましょう。
法的情報
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
58298:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Flavonoid and carbohydrate contents in Tropea red onions: effects of homelike peeling and storage.
Gennaro L, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50(7), 1904-1910 (2002)
Vagish Dwibedi et al.
Biotechnology letters, 43(3), 627-644 (2020-11-08)
The present investigation primarily focusses on enhancement of resveratrol production by endophytic production from the endophytic fungus, Arcopilus aureus via one variable at a time approach (OVAT) followed by statistical approach using response surface methodology (RSM). The paper also highlights
Characterization of sinapyl derivatives in pineapple (Ananas comosus [L.] Merill) juice.
Wen L, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 47(3), 850-853 (1999)
High-performance liquid chromatography with post-column derivatisation and fluorescence detection for sensitive determination of aflatoxin M1 in milk and cheese.
Manetta AC, et al.
Journal of Chromatography A, 1083(1-2), 219-222 (2005)
プロトコル
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications.
Separation of Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Methyl myristate; Methyl palmitate; Methyl caprylate; Methyl oleate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Methyl stearate
Chromatograms
application for HPLCapplication for air monitoring, application for HPLC