Merck
55205
Supelco
Supelguard HPLC Guard Cartridge Holder
Direct-Connect, for use with Supelguard cartridge (2 cm L. x 3 to 4.6 mm I.D.)
別名:
Supelguardガードカートリッジホルダー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
製品名
直結式ホルダー, Direct-Connect, for use with Supelguard cartridge (2 cm L. x 3 to 4.6 mm I.D.)
物質
stainless steel housing
フィッティング
female for 3.0, 4.0, or 4.6 mm I.D. Supelco brand HPLC columns
10-32 female Valco
適合性
for use with Supelguard cartridge (2 cm L. x 3 to 4.6 mm I.D.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Connects guard column directly to a modular analytical column.
脚注
内径3.0 mm, 4.0 mm, または4.6 mmのSupelcoカラム用です。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)