製品名
SUPELCOSIL™ LC-18 スペルガード カートリッジ, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
認証
suitable for USP L1
品質水準
包装
pkg of 2 ea
パラメーター
<70 °C temp. range
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
2 cm × 4 mm
Matrix
silica gel high purity, spherical
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
120 Å
pH範囲
2-7.5
アプリケーション
food and beverages
適合性
use to protect LC-18, LC-PAH
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ガードカラムは、分析カラムを保護し、有害物質が入らないように分析カラムの前に配置されます。また、インラインフィルターの補助としても役に立ち、フィルターを介した漏れの確認もできます。最適なものは、カートリッジホルダーに挿入される短いカートリッジです。
アプリケーション
SUPELCOSIL™ LC-18 Supelguardカートリッジは、HPLC-エレクトロスプレーイオン化質量分析(HPLC-ESI-MS)を用いた血液サンプルや尿サンプルに含まれるグルコース四糖類の分析のためにSupelcosil™ LC-18 HPLCカラムのガードカラムとして使用されました。また、ガスクロマトグラフィー分離を用いる非極性マトリックス中の極性化合物の分析にも適していました。
法的情報
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of chromatography. A, 909(1), 37-52 (2001-02-24)
Polypyrrole (PPY) and poly-N-phenylpyrrole (PPPY) films were prepared and applied for solid-phase microextraction (SPME). The extraction properties of the new films to volatile organic compounds were examined using an SPME device coupled with GC-flame ionization detection. A PPY-coated capillary was
Clinical chemistry, 55(3), 527-532 (2009-02-03)
The isotope-labeled intravenous glucose tolerance test (IVGTT) combined with computer modeling is widely used to derive parameters related to glucose metabolism in vivo. Most of these methods involve use of either (2)H(2)-labeled or (13)C(1)-labeled D-glucose as a tracer with GC-MS
Analyzing Food for Nutrition Labeling and Hazardous Contaminants , 95-95 (1994)
Therapeutic drug monitoring, 21(5), 559-566 (1999-10-16)
A simple, rapid, sensitive, and reproducible high-performance liquid chromatographic (HPLC) method for simultaneous determination of the antiepileptic drugs (ethosuximide, primidone, lamotrigine, phenobarbital, phenytoin, and carbamazepine) and two metabolites (carbamazepine-diol and carbamazepine-epoxide) in human plasma is described. The procedure involves extraction
Journal of AOAC International, 88(6), 1649-1654 (2006-03-11)
The aim of this research was to develop and validate a sensitive, rapid, easy, and precise reversed-phase liquid chromatography (LC) method for stability studies of bifonazole (I) formulated with tinctures of calendula flower (II). The method was especially developed for
プロトコル
Amino Acid Analysis is the suitable tool for precise determination of protein quantities but also provides detailed information regarding the relative amino.