安全性情報
52738-U
Supelco
Supelclean PSA SPEバルク包装
pkg of 100 g
別名:
PSA SPE 材料(第一級第二級アミン)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
認証
suitable for GB 5009.253-2016
品質水準
製品種目
Supelclean
特徴
endcapped
包装
pkg of 100 g
標識化の程度
8.4% C
3.3% N loading
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
500 m2/g
表面被覆率
surface coverage 2.35 μmol/m2
マトリックス
silica gel base material (irregularly shaped)
マトリックス活性基
ethylenediamine-N-propy bonding
粒径
50 μm
ポアサイズ
70 Å pore size
pKa 
(1) 10.1, (2) 10.9
キャパシティ
0.98-1.05 meq/g capacity
アプリケーション
food and beverages
分離法
ion exchange
normal phase
詳細
保持メカニズム:順相およびアニオン交換
使用可能なサンプルマトリックス:有機溶媒または水溶液
  • ポリメリック結合したエチレンジアミン-N-プロピル相で、第1級および第2級のアミンの両方を含みます。
  • 弱アニオン交換体です(pKa=10.1および10.9)。
  • アミノプロピルSPE固定相(NH2)と類似の選択性を示しますが、第2級アミンが存在するために捕集容量はずっと大きくなっています(0.98~1.05 meq/g)。
  • 強い親和性および高い捕集容量を示すため、食品中の多種農薬分析時に、脂肪酸や有機酸、および一部の極性色素類や糖類の除去に使用できます。
  • 食品のGC分析につきもののマトリックス増大効果も有意に軽減することが示されています。
  • 分離性に優れていることを、GC-FIDおよびGC-MSでテスト済みです。
  • 二座配位子としての性質があるため、キレ-ト化が可能です。
アプリケーション
Supelclean PSA SPEバルク充填剤は、リンゴおよび西洋ナシに残留したジフェニルアミンのシングルフローインジェクション・マルチコミュテーションシステム/固体表面蛍光分光分析の前処理として行う、固相分散抽出の吸着材として使用することができます。
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
respiratory tract irritation
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
52738-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Veronica Padula et al.
Marine pollution bulletin, 158, 111435-111435 (2020-08-06)
Phthalates, plastic-derived contaminants, are of increasing global concern. This study quantified phthalates in seabirds collected across >1700 km of the Aleutian Islands, Alaska, and contributes to a body of knowledge on plastic contaminants in marine wildlife. We measured six phthalate congeners
Rapid determination of diphenylamine residues in apples and pears with a single multicommuted fluorometric optosensor
Garcia-Reyes FJ, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(26), 9874-9878 (2005)
プロトコル
「QuEChERS」法によるオレンジからの農薬抽出とGC/MS測定
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
関連コンテンツ
固相抽出(SPE:Solid phase extraction)は、クロマトグラフィー分析(例:HPLC、GC、TLC)の事前に迅速かつ選択的にサンプルを調製・精製するために用いる手法です。SPEはサンプルマトリックスの交換、分析対象物の濃縮、および干渉物質や汚染物質の除去に使用されており、データを向上させ、分析カラムを保護します。
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.