安全性情報
52579-U
Supelco
Supelclean PSA SPEチューブ
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
別名:
PSA SPE カートリッジチューブ、6 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
物質
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
品質水準
組成
bed wt., 500 mg
包装
pk of 30
標識化の程度
8.4% C loading
3.3% N loading
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
500 m2/g
容量
6 mL
表面被覆率
surface coverage 2.35 μmol/m2
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
マトリックス活性基
ethylenediamine-N-propy bonding, polymerically bonded
粒径
50 μm
ポアサイズ
70 Å pore size
pKa 
(1) 10.1, (2) 10.9
キャパシティ
0.98-1.05 meq/g capacity
アプリケーション
food and beverages
分離法
ion exchange
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
保持メカニズム:順相およびアニオン交換
使用可能なサンプルマトリックス:有機溶媒または水溶液
  • ポリメリック結合したエチレンジアミン-N-プロピル固定相で、第1級および第2級のアミンの両方を含みます。
  • 弱アニオン交換体です(pKa= 10.1および 10.9)。
  • アミノプロピルSPE固定相(NH2)と類似の選択性を示しますが、第2級アミンが存在するためにキャパシティはずっと大きくなっています(0.98~1.05 meq/g)。
  • 強い親和性および高い捕集容量を示すため、食品中の多種農薬分析時に、脂肪酸や有機酸、および一部の極性色素類や糖類の除去に使用できます。
  • 食品のGC分析につきもののマトリックス増大効果も有意に軽減することが示されています。
  • 分離性に優れていることを、GC-FIDおよびGC-MSでテスト済みです。
  • 二座配位子としての性質があるため、キレ-ト化が可能です。
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
respiratory tract irritation
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
52579-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
プロトコル
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.