安全性情報
52577-U
Supelco
Supelclean SAX/PSA SPEチューブ
bed B 500 mg (Supelclean PSA SPE), bed A 500 mg (Supelclean LC-SAX SPE), volume 6 mL, pk of 30
別名:
ミックスモードアミン SPE カートリッジチューブ、6 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
物質
PE frit
polypropylene hardware
品質水準
製品種目
Supelclean
組成
bed A, 500 mg (Supelclean LC-SAX SPE)
bed B, 500 mg (Supelclean PSA SPE)
包装
pk of 30
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
6 mL
マトリックス活性基
PSA phase
SAX phase
アプリケーション
food and beverages
分離法
ion exchange
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
保持メカニズム:順相およびアニオン交換
使用可能なサンプルマトリックス:有機溶媒または水溶液
  • Supelclean SAX(上層)とPSA(下層)のSPE吸着剤からなる2層型SPEチュ-ブです(PE製フリットで隔離)。
  • Supelclean SAXは第4級アミンで、対イオンはCl-です。
  • Supelclean PSAはエチレンジアミン-N-プロピル固定相で、第1級アミンと第2級アミンの両方を含みます。
  • 食品中の多種農薬分析時に、マトリックス成分(脂肪酸、有機酸、極性色素、ある種の糖類など)を除去するのに最適です。
  • Luke II法(GC-ITMS分析においてマトリックスによる食品中の農薬への干渉・増大効果をSPEを用いて除去する方法)に適合しています。
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system, respiratory tract irritation
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
52577-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.