Merck
504815
Supelco
Supelclean LC-SAX SPEチューブ
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
物質
polypropylene tube
品質水準
組成
bed wt., 100 mg
包装
pk of 108
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
1 mL
マトリックス
silica gel
マトリックス活性基
SAX phase
quaternary amine, Cl- counterion
直径
40-45 μm
ポアサイズ
60 Å
アプリケーション
food and beverages
分離法
ion exchange
ion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Supelclean LC-SAX SPE Tube is a strong anion-exchange cartridge.
アプリケーション
Supelclean LC-SAX SPE Tube may be used for the solid-phase extraction of:
  • Folic acid in infant milk formula prior to its determination by isotope dilution-liquid chromatography-tandem mass spectrometry (ID-LC-MS/MS).
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Development of isotope dilution-liquid chromatography/tandem mass spectrometry as a candidate reference method for the determination of folic acid in infant milk formula
Jung M, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 28(5), 745-745 (2007)
プロトコル
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.