安全性情報
57054
Supelco
Supelclean LC-18 SPEチューブ
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pkg of 30 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
物質
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
品質水準
製品種目
Supelclean
特徴
endcapped
組成
bed wt., 500 mg
包装
pkg of 30 ea
標識化の程度
~11.5% C loading
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
475 m2/g
容量
6 mL
マトリックス
silica gel base material (irregularly shaped)
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
粒径
45 μm
ポアサイズ
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
固相抽出装置は、サンプルの収集および濃縮にガラスバイアルまたはガラスチューブを使用します。吸着剤の中には、小型SPEカートリッジよりも大きな脱着体積を必要とするものがあり、このような場合にSPEチューブが使用されました。6 mLのバレルは大半のバキュームマニホールドデバイスと適合し、サンプルの正確なローディングが可能です。
アプリケーション
Supelclean LC-18 SPE Tubeは、一次プロスタグランジンであるPGE2、PGFおよびその組織代謝物を精製するためにSPEで使用されました。
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
57054:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Toni N Welsh et al.
Prostaglandins & other lipid mediators, 83(4), 304-310 (2007-05-15)
The primary prostaglandins PGE(2) and PGF(2 alpha) are metabolized in tissues by a series of enzymatic and non-enzymatic reactions. To measure metabolic rates and individual reaction rates it is necessary to extract the parent prostaglandins and metabolites before the separation
Nigel J.K. Simpson
Solid-Phase Extraction: Principles, Techniques, and Applications, 445-445 (2010)
資料
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.