安全性情報
55062
移動相リザーバーシステム用キャップ
GL 45 bottle cap,
number of holes 3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
物質
red polypropylene cap
white Tefzel® insert
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Upchurch Scientific, Inc A-620
フィッティング
GL 45 bottle cap
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
キャップは1 Lまたは2 Lのリザ-バ-システムのボトルに合います。キャップ挿入部分に1/8インチチュ-ブ用の穴が2つあり、1つはル-アテ-パ-用です。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)