Merck
Z680443
Duran® GL 45 connection system caps and accessories
hose connection screw cap, blue PP GL 14
別名:
1129814
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
blue polypropylene
メーカー/製品名
DURAN® 1129814
パラメーター
-40-140 °C temp. limit
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
GL 45 screw cap with either two or three ports that have GL 14 thread. This is a flexible modular system which has four different hose diameters available: 1.6 mm, 3.0 mm, 3.2 mm and 6.0 mm that can be connected.
Sterile pressure equalization is possible through use of membrane filter.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)