詳細
with 0.2 μm membrane filter
メーカー/製品名
DURAN® 1137801
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Assembled set for pressure equalization, has screw cap GL 45 with three or four ports that have GL 14 thread.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック