物質
red PBT screw cap
silicone gasket
stainless steel ports
特徴
number of ports 3
メーカー/製品名
DURAN® 292612804
詳細
あらゆるサイズのDURAN GL 45ラボ、および媒体ボトルで使用するための堅牢かつ耐久性のあるチューブ接続システム。
ボトルトップアダプターによって、密閉された無菌システム内で液体を容易に移動できるようになります。
化学、ライフサイエンス、およびバイオ医薬品業界のラボに最適
ボトルトップアダプターによって、密閉された無菌システム内で液体を容易に移動できるようになります。
化学、ライフサイエンス、およびバイオ医薬品業界のラボに最適
アプリケーション
- コンテナ間の無菌液体移送
- 大きなコンテナからボトルへの液体サンプリング
- 実験器具を供給するための容器キャップ
- スピナーフラスコ用ポートアセンブリー、および細胞培養容器
特徴および利点
- GL 45コネクタキャップは、100~20,000 mlのあらゆるサイズのDURAN GL 45ボトルに使用できます。
- 上下両方のアセンブリーにある3つのバーブ付きオスホースコネクタは、内径が8.0 mmであるフレキシブルチューブに適しています。
- ステンレス鋼の中心を自由回転させると、チューブを取り外さずにボトルを回して抜くことができます。
- 上部の3つのコネクタは、チューブを簡単に取り付けられるようにわずかに広がっています。
- コネクタと本体はタイプ316 L(1.4404/S31603)ステンレス鋼製です。
- すべての構成要素を完全に溶接して封入空隙をなくしています。
- 洗浄と滅菌を効率化するための衛生的な電解研磨表面
- 液密シールは、シリコーンガスケットと赤いPBT GL 45ねじキャップによって提供されます。
- 180°Cまでの広い温度使用範囲
- 121°C/15分でオートクレーブ可能
- 完全なトレーサビリティーのためにコード化されたリトレース
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック