物質
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
品質水準
製品種目
Supelclean™
特徴
endcapped
組成
bed wt., 500 mg
包装
pkg of 54 ea
標識化の程度
~11.5% C loading
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
475 m2/g
容量
3 mL
マトリックス
silica gel base material (irregularly shaped)
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
粒径
45 μm
ポアサイズ
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
WGK
WGK 3
Jan Code
57012-SAMPLE:
57012:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.