物質
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
品質水準
製品種目
Supelclean™
特徴
endcapped
組成
bed wt., 500 mg
包装
pk of 54
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
3 mL
マトリックス
silica gel base material (irregularly shaped)
マトリックス活性基
C4 (butyl) bonding
粒径
45 μm
ポアサイズ
500 Å pore size
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
関連するカテゴリー
詳細
- Larger pore size to accommodate larger macromolecules (e.g. proteins and peptide)
- Commonly used for desalting and extracting proteins/peptides in aqueous samples
WGK
WGK 3
Jan Code
57089:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
プロトコル
Organic acid measurement complements wine quality assessment, influencing color and taste through fermentation control.