Merck
57265
Supelco
Visiprep SPEバキュームマニホールド
DL (Disposable Liner), 24-port model
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
物質
PTFE frit
polypropylene tube
品質水準
製品種目
Visiprep
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
アプリケーション
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SPEはクロマトグラフィーの一種であり、再現可能な抽出を維持するには、他のクロマトグラフィー技法と同様に流速の制御が不可欠です。他の真空マニホールドとは異なり、Visiprepシステムには特許取得済みの弁システムが付いています。これは、マニホールドカバーの中の各ポートにある、独立して回転するスクリュータイプの弁で各SPEチューブを通るフローを高確度で制御できるようにするものです。Visiprep真空マニホールドは、12本(12ポート型)または24本(24ポート型)までのSPE試料を同時に処理できるようにします。24ポート型のポート間隔は12ポート型のものよりわずかに狭いため、チューブの寸法を考慮することをお勧めします。
Visiprep DL(ディスポーザブルライナー)バキュームマニホールドは、同一のポートで新しいサンプルを処理する時、 クロスコンタミネーションの恐れを排除します。ライナーはSPEに付随するポリプロピレン製メスluerハブと、SPEポートに通された薄壁PTFEチューブから成り立っています。これにより、サンプルと接触するすべてのSPEポートおよびバルブ表面が引き続きの抽出で置き換えることができます。
アプリケーション
Visiprep SPEバキュームマニホールドは、ブドウからポリフェノールを分離するための固相抽出に用いられました。ポリフェノール含量はLC-MS分析により測定されました。また、表層水や下水の底質からの溶媒抽出液の濃縮や精製にも用いられました。さらには、固相抽出‐酵素免疫吸着法(SPE-ELISA)を用いた水中のエストロン抽出および測定にも用いられました。
特徴および利点
  • 流量を正確にコントロールするため、各SPEポートには特許権で保護されているスクリュー型バルブが内臓されています。
  • ガラスボウルは、溶媒に曝されても、溶解、曇り、変色が起こりません。
  • 蓋には脚が付いているため、マニホルドから蓋を取り外した際に、容易に作業台に置くことができます。
  • スクリュー型溶媒耐性真空ブリードゲージとバルブによって、良好なシーリングと真空コントロールが得られます。バルブには1/4"真空チューブが付いています。
  • PP採取管ラックはオートサンプラーバイアル;小型シンチレーションバイアル(22.75 mm O.D.推奨);10 mmと16 mmの試験管;1、2、5、10 mLのメスフラスコに適合しています。12ポートモデルでは、20 mLシンチレーションバイアル用のオプションプレートもご用意しています。
ディスポーザブルライナー100梱包でご提供します (Part No. 57059)。
法的情報
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Guangdi Wang et al.
Journal of environmental monitoring : JEM, 14(5), 1353-1364 (2012-03-23)
Endocrine disrupting compounds (EDCs), represented by steroid hormones, organochlorine pesticides (OCPs), polychlorinated biphenyls (PCBs), and bisphenol A have been determined in four sediment cores from the Gulf of Mexico, from New Orleans surface water (Lake Pontchartrain and Mississippi River), and
Angeles M Alonso Borbalán et al.
Journal of chromatography. A, 1012(1), 31-38 (2003-09-26)
There is considerable interest in the analysis of phenolic compounds due to their involvement in the organoleptic characteristics of foods and drinks, and their contribution to protection against cardiovascular diseases and cancers through their antioxidant activity. This article describes studies
Development of a solid-phase extraction-enzyme-linked immunosorbent assay method for the determination of estrone in water.
Li, Zhilan, et al.
Analytica Chimica Acta, 503, 171-177 (2004)
資料
Use QuEChERS methods to analyze samples of milk for veterinary drugs.
プロトコル
Paprika spice's PAH contamination risk due to environmental exposure highlights food safety concerns.
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.
関連コンテンツ
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
固相抽出により、クロマトグラフィー分析用のサンプルが精製され、データ品質が向上し、分析カラムが保護されます。