Merck
Z255998
Gum rubber laboratory tubing
tubing I.D. × O.D. 1/4 in. × 1 in.
別名:
vacuum tubing
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105108
NACRES:
NB.35
詳細
heavy wall
包装
pkg of 10 feet
チューブ類内径 × 外径
1/4 in. × 1 in.
壁サイズ
3/8 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Tubing is red, and can be used for pressure or vacuum work.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
PTFE (FEP) Tubing tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
Supelco
20532
PTFE (FEP) Tubing