Merck
Z256005
Gum rubber laboratory tubing
tubing I.D. × O.D. 3/8 in. × 1 1/8 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105108
NACRES:
NB.35
詳細
heavy wall
包装
pkg of 10 feet
チューブ類内径 × 外径
3/8 in. × 1 1/8 in.
壁サイズ
3/8 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Tubing is red, and can be used for pressure or vacuum work.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)