主要文書
XX6700037-M
Millipore
Latex tubing for vacuum use latex
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
silicone
パラメーター
1.4 bar max. inlet pressure (20 psi)
内径
6.3 mm (0.25 in.)
L
3 m (10 ft)
305 cm
輸送温度
ambient
詳細
Accessories for filter holders for sample preparation.
アプリケーション
Accessories for filter holders for sample preparation.
調製ノート
Sterilization Method
Autoclavable
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13