Merck
C6682
Nunc® Lab-Tel®チャンバースライドシステム
2 wells, Permanox® slide, 4.2 cm2/well, sterile, 96/cs
別名:
チャンバースライド, 細胞培養チャンバー, 顕微鏡スライド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.22
物質
colorless
plastic (Permanox)
無菌性
sterile
sterile
特徴
CE marked
包装
pack of 16
case of 96
メーカー/製品名
Nunc 177429
W × L
25 mm × 75 mm
ウェル面積
4.2 cm2
ウェル
2
有効容積
1.2-2.0 mL
適合性
suitable for (viral and mycoplasma testing, chromosome studies, toxicity tests and immunocytology)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nunc® Lab-Tek®チャンバースライドシステム
  • 組織培養のin situでの顕微鏡観察用に開発
  • 細胞は標準的な顕微鏡スライド上で増殖
  • 培養完了時に増殖チャンバーを取り外し可能
  • ウイルスやマイコプラズマの試験、染色体研究、毒性試験、免疫細胞学に利用可能
  • 幅広い形式とウェル番号
  • 標準的な装置に適合
  • 保証された表面処理により細胞の接着や増殖に最適な条件を確保
  • 時間と試薬を節約
  • 蛍光標識の支障にならないPermanox®
  • 可視化/染色前の細胞の移動が不要
  • 培養完了時に上部を取り外し可能
  • ウイルスやマイコプラズマの試験、染色体研究、毒性試験、免疫細胞学に利用可能
  • 幅広い形式とウェル番号
  • 蛍光標識との使用に最適
  • CEマーク
法的情報
Chamber Slide is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Permanox is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries