包装
pack of 25
メーカー/製品名
Diversified Biotech MIWE-2000
ウェル直径×深さ
1 cm × 0.50 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pre-cut, adhesive well stickers that firmly adhere to microscope slides. Examine specimens with or without cover slips.
特徴および利点
- Convenient - Pre-cut, firmly adhere to microscope slides and enable specimen examination with or without cover slips.
- Multiple Applications - Examine or count tissue culture cells, yeast, bacteria and other microorganisms.
- Versatile - Compatible with different styles of microscopes (conventional, inverted or dissecting).
- Chemically Inert - Made of polyester with an acrylic adhesive. Microscope Slide-Wells are inert and stable under most laboratory conditions.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)