Merck
57120-U
Supelco
SPE Vacuum Pump Trap Kit(バキュームポンプトラップキット)
別名:
SPE Vacuum Pump Trap Kit(バキュームポンプトラップキット)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.21
物質
polypropylene tube
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
アプリケーション
food and beverages
詳細
Supelco SPE真空ポンプトラップは、Visiprep SPE真空マニホールドと真空源との間に設置すると、SPEチューブから吸引されたすべての液体を回収し、真空ポンプのコンタミを防ぎます。組み立て簡単なキットにはポリプロピレン製フィルターフラスコ、1穴ゴム製ストッパー、10 cmのポリプロピレンチューブ、および1.5 mの赤色ゴム製真空ホースが含まれています。トラップの収容可能量は約1 Lです。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)