物質
PVDF membrane
plain filter
white filter
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Durapore®
Millipore
パラメーター
>1 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
フィルタ直径
47 mm
厚さ
125 μm
重量分析抽出物
0.5%
屈折率
n/D 1.42
マトリックス
Durapore®
ポアサイズ
0.22 μm pore size
70 % porosity
泡立ち点
≥3.45 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
液体クロマトグラフィーによる分離の前にメンブレンろ過を行って、溶媒と移動相から汚染粒子を除去することにより、カラムの寿命が延び、システム障害が防止され、下流の質量分光分析に向けて純粋なサンプルが確保されます。
アプリケーション
生体液の滅菌ろ過
特徴および利点
- 高い流速とハイスループット、低抽出物、広範な化学的適合性を提供します
- 溶媒と熱に耐性があります
- 非常に低いタンパク質結合量を示すことで、サンプルとの相互作用を最小限に抑え、回収率を最大化します
- 各種孔径により、さまざまなアプリケーションニーズにお応えします
その他情報
使用方法
- 生物保持:微生物
- 作用機序:ろ過(サイズ排除)
- 用途:一般的なラボでのろ過
- 使用目的:生物的汚染物質の保持または除去
- 使用方法:孔径が0.2 μm(またはそれ以下)のメンブレンによる液体の滅菌ろ過により、細菌、カビ、および酵母などの生物的汚染物質を効果的に除去します。 より大きい生物的汚染物質を選択的に保持するために、孔径が0.45 μm(またはそれ以上)のメンブレンによる液体ろ過を用いれば、微生物を捕捉してその増殖をサポートし、さらに培養と分析が行えます。
- 保管について:乾燥した場所で保管してください
- 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
GVWP04700:
試験成績書(COA)