Merck
HVLP04700
Millipore
Durapore®メンブレンフィルター、0.45 µm
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
別名:
PVDFメンブレンフィルター、0.45 μm孔径
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
PVDF membrane
plain filter
white filter
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Durapore®
Millipore
パラメーター
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
4 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
フィルタ直径
47 mm
厚さ
125 μm
重量分析抽出物
0.5%
white
屈折率
n/D 1.42
マトリックス
Durapore®
ポアサイズ
0.45 μm pore size
70 % porosity
泡立ち点
≥1.55 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Durapore®メンブレンでは、高流速、高スループット、低抽出物、幅広い化学適合性が得られます。親水性Duraporeメンブレンは、ナイロン、ニトロセルロース、PTFE膜に比べて結合するタンパク質がはるかに少ないです。
特長・利点
- 複数の孔径が利用でき(親水性および疎水性)、アプリケーションのニーズに応えます。
- Duraporeメンブレンフィルターは、 タンパク質結合性が非常に低く、サンプルとの相互作用を最低限に抑えることができ、回収率を最大化できます。
フィルターコード:HVLP
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
アプリケーション
生体液の清澄ろ過
その他情報
使用方法
  • 生物の保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • アプリケーション:一般的なラボのろ過
  • 用途:生物学的汚染物質の保持または除去
  • 使用方法:孔径0.2 μm(以下)のメンブレンを通して液体を滅菌ろ過することで、細菌、カビ、酵母などの生物学的汚染物質を効率的に除去します。 大型の生物学的汚染物質を選択的に保持する際には、孔径0.45 μm(以上)のメンブレンを通した液体ろ過を利用して、以後の培養と分析用に微生物を捕捉し増殖をサポートできます。
  • 保存:乾燥した場所で保存してください。
  • 廃棄:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください。
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
HVLP04700:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D M Bernstein et al.
Toxicology and applied pharmacology, 387, 114856-114856 (2019-12-15)
This 90-day repeated-dose inhalation toxicology study of brake-dust (BD) (brakes manufactured with chrysotile) in rats provides a comprehensive understanding of the biokinetics and potential toxicology in the lung and pleura. Exposure was 6 h/d, 5d/wk., 13wks followed by lifetime observation (~20
Federico I Brigante et al.
Food chemistry, 312, 126059-126059 (2020-01-04)
Food fraud is perpetrated with increasing frequency along the food chain, triggering the need for new and modern tools to detect food authenticity. Chia, flax and sesame seeds are well known for the good nutritional characteristics of their oils, but
Zupeng Chen et al.
Journal of integrative neuroscience, 19(1), 101-109 (2020-04-08)
Medicinal plant breviscapine is shown to exhibit a protective role in tissue damage after cerebral hemorrhage. The effects of breviscapine on neurological deficit score, brain tissue water content, brain pathological tissue changes, blood-brain barrier bidirectional regulation, and inflammatory factors after
Sara Saeidikhoo et al.
Journal of molecular neuroscience : MN, 70(7), 1153-1163 (2020-03-14)
To date, no certain cure has been found for patients with degenerative cerebellar disease. In this trial, we examined the in vivo and in vitro neuroprotective effects of Sertoli cells (SCs) on alleviating the symptoms of cerebellar ataxia. Testicular cells
Bo-Wen Wu et al.
IUBMB life, 72(2), 198-213 (2019-08-25)
Atherosclerotic plaque rupture is an important pathophysiologic mechanism of acute coronary syndrome. Emerging microRNAs (miRNAs) have been implicated in the atherosclerotic plaque formation and macrophage autophagy during the development of atherosclerosis (AS). Hence, this study was conducted to explore the