Merck
SVWG04700
Millipore
PVDFメンブレンフィルター、5.0 μm孔径
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, gridded
別名:
Durapore® Membrane Filter, 5.0 µm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
PVDF membrane
gridded
white filter
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Durapore®
Millipore
パラメーター
>15.4 mL/min-cm2 water flow rate
32 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
フィルタ直径
47 mm
厚さ
160 μm
重量分析抽出物
0.5%
white
屈折率
n/D 1.42
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
5.0 μm pore size
70 % porosity
泡立ち点
≥0.2 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Durapore® Membrane Filter, 5.0 μm has been used to filter out suspended particles from water generated from the treatment plant for analytical studies.
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SVWG04700:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Suspended particles and their characteristics in water mains: developments of sampling methods
Matsui Y, et al.
Journal of Water Supply: Research and Technology?AQUA, 56(1), 13-24 (2007)