Merck
NY1H02500
Millipore
ナイロンメンブレンフィルター、100.0 μm孔径
greener alternative
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
別名:
ナイロンネットフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
Nylon membrane
plain filter
white filter
詳細
100.0 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 25 mm diameter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
パラメーター
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
フィルタ直径
25 mm
厚さ
80 μm
ポアサイズ
100.0 μm pore size
44 % porosity
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
詳細
ナイロンフィルターは広範囲の溶媒に適合します。次の2つのタイプがあります:1)孔径が0.20~1.2 µmのナイロンメンブレンフィルター、および 2)メッシュ開口が5~180 µmの織りネットフィルター。
メルクの5 µmナイロン織りネットフィルター(NY054700)は、自動車業界における清浄度分析によく使用されています。
特長・利点:
•幅広い孔径をご用意
•強い溶媒に対する耐性
用途:
粒子の除去と清澄化;溶媒ろ過;粒子分析;ペイントモニタリング;自動車の清浄度分析
フィルターコード:NY1H
フィルタータイプ:ネットフィルター
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
アプリケーション
  • 藻類と細胞の回収
  • 粒子分析
  • 大型粒子状物質のろ過
  • C. elegans とゼブラフィッシュにおける毒性・薬物スクリーニング
  • 粒子イメージングシステム用バックグラウンドフィルター
  • 溶媒の前ろ過
塗料モニタリング