物質
polypropylene membrane
roll
詳細
permeability factor (PF) activity 25 cfm
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 5 m
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
L × W
5 m × 40 in. (102 cm)
W
40 in. (102 cm)
重量
9 oz
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Suitable for most vacuum filtrations, including the clarification of solutions with charcoal on a bed of filter aid. Impervious to mineral acids and strong bases and insoluble in almost all organic solvents. Glazed on both sides.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック