物質
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
品質水準
認証
in accordance with ASTM® D4898
詳細
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
MF-Millipore™
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
パラメーター
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
フィルタ直径
25 mm
厚さ
150 μm
重量分析抽出物
2.5%
色
white
屈折率
n/D 1.51
Matrix
MF-Millipore™
ポアサイズ
0.45 μm pore size
79 % porosity
キャパシティ
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
泡立ち点
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Triton界面活性剤を含まないMF-Milliporeフィルターは、標準的なMF-Milliporeフィルターと比べて湿潤剤の量が最小限で、水抽出可能成分が少なくなっています。
特長・利点:
- 生物学的および環境的モニタリング用途の多目的フィルター
- さまざまな孔径を取り揃えています。色:黒または白、表面の格子:ありまたはなし
- 酸化エチレン、ガンマ線照射、オートクレーブ滅菌法に適合
アプリケーション
- 水溶液の清澄化
- 粒子の除去
- 粒子分析
- 微生物分析
- 廃水中のウイルス様粒子の単離
- マイクロプラスチック分析グレード水
- eDNAを含めた核酸の結合
その他情報
- 生物の保持:微生物
- 作用機序:ろ過(サイズ排除)
- 用途:一般的な臨床検査でのろ過
- 使用目的:生物学的汚染物質の保持または除去
- 使用上の注意:孔径0.2 μm以下のメンブレンで液体をろ過滅菌することで、細菌、カビ、酵母などの生物学的汚染物質を効果的に除去できます。 より大きな生物学的汚染物質を選択的に保持するためには、0.45 μm(またはそれ以上)の孔径を有するメンブレンによる液体ろ過を用いて汚染物質を捕捉し、微生物の増殖を支持して培養や分析行うことができます。
- 保管について:熱源から離れた乾燥した場所で保管してください
- 廃棄について:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください。
法的情報
よく一緒に購入される製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
HAWP02500:
試験成績書(COA)