安全性情報
HATF02500
Millipore
Immobilon® -NC Nitrocellulose Membrane
100 discs, 25 mm, 0.45 µm pore size, Triton-free, nitrocellulose-based transfer membrane
別名:
Transfer membrane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
product name
イモビロン®-NCのトランスファーメンブレン, 25 mm diameter disc, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane
物質
mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free)
nitrocellulose membrane
plain filter
white filter
品質水準
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Immobilon®
パラメーター
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
テクニック
western blot: suitable
filter W × L
25 mm
フィルタ直径
25 mm
厚さ
150 μm
屈折率
n/D 1.51
マトリックス
Immobilon®
ポアサイズ
0.45 μm pore size
79 % porosity
キャパシティ
117 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
160 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
泡立ち点
≥2.1 bar, air with water at 23 °C
適合性
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
検出方法
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
輸送温度
ambient
詳細
フィルターコード:HATF
主な結合機序:静電気的結合、疎水性相互作用
酢酸セルロースと硝酸セルロースの生物学的に不活性な混合であることから、MF-Milliporeメンブレンフィルターは分析・研究用途に最も広く使用されるメンブレンの1つとなっています。
Triton界面活性剤を含まないMF-Milliporeフィルターは、湿潤剤の含有量が最小限で、水抽出可能物質の含有量は標準のMF-Milliporeフィルターよりも低レベルです。
特徴および利点:
- 生物および環境モニタリングアプリケーションに適した汎用性の高いフィルター
- さまざまな孔径、黒色/白色、表面の格子あり/なしを用意
- エチレンオキサイド、γ線照射、およびオートクレーブ滅菌法に適合
アプリケーション
  • 生体液
  • 細胞接着
  • 界面活性剤フリーの表面を必要とする超微量
  • 廃水中のウイルス様粒子の単離
  • マイクロプラスチック分析グレード水
  • eDNAを含めた核酸の結合
法的情報
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
HATF02500:
試験成績書(COA)