製品名
Immobilon®-NC Transfer Membrane, 1 roll, 33 cm x 3 m, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane
物質
mixed cellulose esters (MCE) membrane
nitrocellulose membrane
plain filter
white filter
品質水準
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Immobilon®
テクニック
western blot: suitable
フィルタL × W
33 cm × 3 m
ポアサイズ
0.45 μm pore size
キャパシティ
117 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
160 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
適合性
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
検出方法
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
輸送温度
ambient
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
HATF00010:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
後続のウェスタンブロッティングのためのサンプル調製(培養組織・細胞の効果的な溶解とタンパク質抽出)プロトコル