安全性情報
Z358657
Millipore
フィルターメンブレン, ニトロセルロース
MF membrane, pore size 0.22 μm, diam. 293 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
物質
MF membrane
メーカー/製品名
Millipore GSWP29325
直径
293 mm
ポアサイズ
0.22 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物学的に不活性なニトロセルロースメンブレン:取扱いを容易にするため酢酸セルロースを加えてあります。121℃でオートクレーブ滅菌可能(使用温度 <75℃)。希釈した酸や塩基、炭化水素、無極性液体に化学的に適合します。MF-Milliporeメンブレンは湿潤剤Tritonを含めて <5%の水抽出成分を含みます。TF-MilliporeメンブレンはTritonフリーですから、水抽出成分の割合がMFメンブレンよりもさらに低くなっています。ニトロセルロース製ブロッティング用メンブレンについては電気泳動セクションのImmobilon-NCの項をご覧ください。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
Z358657-BULK:
Z358657-25EA:
Z358657-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dinesh Chandra et al.
Clinical and experimental immunology, 154(2), 224-234 (2008-09-10)
The failure of Leishmania, an intracellular pathogen, to stimulate a pro-inflammatory response following entry into macrophages has been well reported. This occurs in spite of the fact that ligands for the toll-like receptors (TLR) have been recently shown on the