Merck
P7000
Sigma-Aldrich
ペプシン ブタ胃粘膜由来
powder, ≥250 units/mg solid
別名:
ペプシン ブタ胃由来, ペプシンA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
42010127
NACRES:
NA.54
由来生物
Porcine gastric mucosa
品質水準
フォーム
powder
比活性
≥250 units/mg solid
分子量
35 kDa
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Sigmaの酵素は、調理されたタラのin vitro胃内消化をシミュレートするために使用されています。これは、カカオマスおよび補給食物繊維のin vitro胃内消化をシミュレートするために使用されています。また、抽出可能な可溶性コラーゲンの割合を高めること、およびウシ皮膚組織から得られたコラーゲンの免疫原性を低下させることにも使用されています。
ペプシンは、タンパク質を断片化するために使用されるペプチダーゼであり、通常、抗体からのFab断片の調製に使用されます。ブタ胃粘膜由来のペプシンは、マウスの乾燥頸部検体を加水分解するために使用されています。 製品P7000は粉末として提供され、単一のネコ乳がん由来の上皮細胞を処理するために使用されています
ペプシン切断を使用すれば、抗体のF(ab′)2フラグメントが得られます。ペプシンはwww.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerで検索してください。
生物化学的/生理学的作用
ペプシンは、アミド結合やエステル結合ではなく、ペプチド結合を加水分解します。 ペプシンは、ペプチド結合の両側で芳香族酸のついたペプチドを切断します。 含硫アミノ酸は、それらがペプチド結合に近い場合、加水分解に対する感受性を増大させます。ペプシンは、フェニルアラニンおよびロイシンのカルボキシル側およびグルタミン酸残基のカルボキシル側で優先的に切断します。 インスリンのβ鎖におけるPhe-Val、Gln-His、Glu-Ala、Ala-Leu、Leu-Tyr、Tyr-Leu、Gly-Phe、Phe-Phe、Phe-Tyr結合を切断します。
ペプシンは、胃の中で産生される主要なタンパク質分解酵素です。これは、内部ペプチド結合の切断によりタンパク質を断片化します
本酵素は、バリン、アラニン、またはグリシン結合で切断しません。Z-L-チロシル-L-フェニルアラニン、Z-L-グルタミル-L-チロシン、およびZ-L-メチオニル-L-チロシンは、ペプシン断片化の基質として使用される場合があります。ペプシンは、いくつかのフェニルアラニン含有ペプチドにより阻害されます。
選択的切断は、P1位とP1'位にある疎水性残基および芳香族残基に対して起きます。インスリンのβ鎖に含まれる、Phe-Val、Gln-His、Glu-Ala、Ala-Leu、Leu-Tyr、Tyr-Leu、Gly-Phe、Phe-Phe、 Phe-Tyrの各結合を切断します。
単位の定義
1ユニットは、pH 2.0、37°C、1分間で、0.001のΔA280を生じる酵素量です(ヘモグロビンを基質とし、TCA可溶性産物として測定)。(最終液量 = 16 mL、光路長 = 1 cm)
アナリシスノート
至適pHは2~4です。4 M尿素および3 M塩酸グアニジン溶液中で活性を示します。60°Cで安定です。ペプシンはpH8.0~8.5で不可逆的に不活化します。
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerpepsinをご覧ください。
インヒビター
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P7000-1KG:
P7000-BULK:
P7000-VAR:
P7000-25G:
P7000-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Robert J Kane et al.
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 7, 41-49 (2012-02-22)
Freeze-dried collagen scaffolds reinforced with hydroxyapatite (HA) are of clinical interest for synthetic bone graft substitutes and tissue engineering scaffolds, but a systematic evaluation of the effects of the HA reinforcement weight fraction and morphology on the mechanical properties is
Harri Mäkivuokko et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 71(8), 1834-1843 (2007-08-11)
Effects of cocoa mass and supplemented dietary fiber (polydextrose) on microbial fermentation were studied by combining digestion simulations of stomach and small intestine with multi-staged colon simulations. During the four phases of digestion, concentrations of available soluble proteins and reducing
Investigation of selenium speciation in in vitro gastrointestinal extracts of cooked cod by high-performance liquid chromatography-inductively coupled plasma mass spectrometry and electrospray mass spectrometry.
JohnaLewis, D.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 11(12), 1177-1182 (1177)
J M Minke et al.
Cancer research, 51(15), 4028-4037 (1991-08-01)
From a single spontaneous feline mammary carcinoma, two subpopulations of epithelial tumor cells have been isolated. The variant cells were established as cell lines designated K248C and K248P. DNA ploidy analysis showed that the two cell lines represented cell populations
Felix R Graubner et al.
Reproduction (Cambridge, England), 155(5), 403-421 (2018-02-14)
For many years, modifications of the uterine extracellular matrix (ECM) during gestation have not been considered as critical for successful canine (Canis lupus familiaris) pregnancy. However, previous reports indicated an effect of free-floating blastocysts on the composition of the uterine
プロトコル
This procedure may be used for determination of Pepsin activity using hemoglobin as the substrate. It is a spectrophotometric stop rate determination.