Merck
P6887
Sigma-Aldrich
ペプシン ブタ胃粘膜由来
lyophilized powder, ≥3,200 units/mg protein
別名:
ペプシン ブタ胃由来, ペプシンA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
42010127
NACRES:
NA.54
由来生物
Porcine gastric mucosa
品質水準
グレード
Proteomics Grade
形状
lyophilized powder
比活性
≥3,200 units/mg protein
分子量
35 kDa
不純物
salt, essentially free
white to off-white
溶解性
deionized water: soluble 10 mg/mL
10 mM HCl: soluble 4.0 mg/mL (Cold)
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Sigma のペプシンは、パン中の酵素耐性デンプン(RS)の分析において、他の酵素と共に使用されています。また、エンドウ豆やホエイ分離タンパク質の、in vitro胃腸消化のシミュレーションにも使用されています。
ペプシンは、タンパク質の消化に使用されるペプチダーゼであり、抗体からの Fab フラグメントの調製に一般的に使用されます。ブタ胃粘膜由来ペプシンは、マウスの乾燥子宮頚管サンプルの加水分解に使用されています。 製品 P6887 は、凍結乾燥粉末として提供され、食物繊維分析におけるタンパク質の消化に使用されています
ペプシン切断を使用すれば、抗体のF(ab′)2フラグメントが得られます。ペプシンはwww.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerで検索してください。
生物化学的/生理学的作用
ペプシンは、他の多くのペプチダーゼとは異なり、ペプチド結合のみを加水分解し、アミドまたはエステル結合を分解しません。ペプチド結合のどちらかの側に芳香族酸を持つ、特に、もう一方の残基も芳香族酸またはジカルボキシルアミノ酸であるペプチドを特異的に切断します。芳香族アミノ酸を持つペプチドの近くに硫黄を含むアミノ酸が存在する場合、加水分解の感受性が増加します。ペプシンはまた、フェニルアラニンとロイシンのカルボキシル基側を特異的に切断し、グルタミン酸残基のカルボキシル基側を弱く切断します。バリン、アラニン、またはグリシンの結合は切断しません。Z-L-チロシル-L-フェニルアラニン、Z-L-グルタミル-L-チロシン、または Z-L-メチオニル-L-チロシンは、ペプシン消化の基質として使用されることがあります。ペプシンは、幾つかのフェニルアラニン含有ペプチドによって阻害されます。
選択的切断は、P1位とP1'位にある疎水性残基および芳香族残基に対して起きます。インスリンのβ鎖に含まれる、Phe-Val、Gln-His、Glu-Ala、Ala-Leu、Leu-Tyr、Tyr-Leu、Gly-Phe、Phe-Phe、 Phe-Tyrの各結合を切断します。
単位の定義
1ユニットは、pH 2.0、37°C、1分間で、0.001のΔA280を生じる酵素量です(ヘモグロビンを基質とし、TCA可溶性産物として測定)。(最終液量 = 16 mL、光路長 = 1 cm)
アナリシスノート
タンパク質量は、E1%/280で測定
至適pHは2~4です。4 M尿素および3 M塩酸グアニジン溶液中で活性を示します。60°Cで安定です。ペプシンはpH8.0~8.5で不可逆的に不活化します。
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerpepsinをご覧ください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P6887-VAR:
P6887-5G:
P6887-BULK:
P6887-250MG:
P6887-1G:
P6887-250G:
P6887-10G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J A Marlett et al.
The American journal of clinical nutrition, 50(3), 479-485 (1989-09-01)
The effects of different methods on the distribution of total neutral sugars (TNS), uronic acids (UA), and beta-glucans (beta G) between the soluble (S) and insoluble (I) fractions of dietary fiber (DF) were determined for peas, kidney beans, oat bran
V Vermeirssen et al.
Journal of dairy science, 86(2), 429-438 (2003-03-22)
Pea and whey protein were fermented by Lactobacillus helveticus and Saccharomyces cerevisiae in monoculture and in combination at 28 and 37 degrees C in order to release angiotensin-I-converting enzyme (ACE) inhibitory peptides. The fermentation products were subjected to in vitro
Enzyme-resistant starch. III. The quality of straight-dough bread containing varying levels of enzyme-resistant starch.
Eerlingen, R. C., et al.
Cereal Chem., 71(2), 165-169 (1994)
Kakoli Das et al.
Cancer letters, 353(2), 167-175 (2014-08-03)
Gastric cancer (GC) is a major cause of global cancer mortality. Previous genomic studies have reported that several RTK-RAS pathway components are amplified in GC, with individual tumours often amplifying one component and not others ("mutual exclusivity"). Here, we sought
Dixon, M., et al.
Enzymes, 262-262 (1979)
資料
Antibody fragmentation with our pepsin digestion protocol for IgG antibody fragmentation and preparation of F(ab’).
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
プロトコル
This procedure may be used for determination of Pepsin activity using hemoglobin as the substrate. It is a spectrophotometric stop rate determination.