Merck
P7125
Sigma-Aldrich
ペプシン ブタ胃粘膜由来
powder, ≥400 units/mg protein
別名:
ペプシン ブタ胃由来, ペプシンA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
42010127
NACRES:
NA.54
由来生物
Porcine gastric mucosa
品質水準
フォーム
powder
比活性
≥400 units/mg protein
分子量
35 kDa
溶解性
10 mM HCl: soluble 1.0 mg/mL, clear to faintly turbid, colorless
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグマが提供する酵素は、免疫親和性カラムを使用する前に食品中の総ビタミンB12含量を取得するために使用されています。また、第3期幼虫(L3)を単離する前にカタツムリのすりつぶした軟組織を消化するためにも使用されています。
ペプシンはたんぱく質の消化に使用されるペプチダーゼであり、抗体からFab断片を調製する際に一般的に使用されます。ブタ胃粘膜由来のペプシンは、マウスの乾燥頸椎試料の加水分解に使用されています。製品P7125は粉末形態で提供されます。製品P7125は、腎臓細胞由来のDNAを変性させるため、および肛門管がん腫(ACC)生検で採取した病理試料をEGFR染色する前に消化するために使用されています。
ペプシン切断を使用すれば、抗体のF(ab′)2フラグメントが得られます。ペプシンはwww.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerで検索してください。
生物化学的/生理学的作用
バリン、アラニン、またはグリシン結合では切断しません。ペプシン消化の担体として、Z-L-チロシル-L-フェニルアラニン、Z-L-グルタミル-L-チロシン、またはZ-L-メチオニル-L-チロシンを使用できます。ペプシンは、いくつかのフェニルアラニン含有ペプチドによって阻害されます。
ペプシンはペプチド結合を加水分解しますが、アミド結合やエステル結合は加水分解しません。ペプシンは、いずれかの側に芳香族酸があるペプチド結合の位置でペプチドを切断します。含硫アミノ酸がペプチド結合の近くに存在すると、加水分解に対する感受性が上昇します。ペプシンは、フェニルアラニンおよびロイシンのカルボキシル側ならびにグルタミン酸残基のカルボキシル側を優先的に切断します。インスリンのβ鎖中のPhe-Val、Gln-His、Glu-Ala、Ala-Leu、Leu-Tyr、Tyr-Leu、Gly-Phe、Phe-Phe、およびPhe-Tyr結合を切断します。
ペプシンは胃の中で産生される主要なたんぱく質分解酵素です。ペプシンは、たんぱく質内部のペプチド結合を切断することによってたんぱく質を消化します。
選択的切断は、P1位とP1'位にある疎水性残基および芳香族残基に対して起きます。インスリンのβ鎖に含まれる、Phe-Val、Gln-His、Glu-Ala、Ala-Leu、Leu-Tyr、Tyr-Leu、Gly-Phe、Phe-Phe、 Phe-Tyrの各結合を切断します。
単位の定義
1ユニットは、pH 2.0、37°C、1分間で、0.001のΔA280を生じる酵素量です(ヘモグロビンを基質とし、TCA可溶性産物として測定)。(最終液量 = 16 mL、光路長 = 1 cm)
アナリシスノート
E1%/280で測定したたんぱく質
至適pHは2~4です。4 M尿素および3 M塩酸グアニジン溶液中で活性を示します。60°Cで安定です。ペプシンはpH8.0~8.5で不可逆的に不活化します。
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerpepsinをご覧ください。
インヒビター
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P7125-500G:
P7125-VAR:
P7125-BULK:
P7125-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J Dahle et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 94(5), 1773-1778 (1997-03-04)
Microcolonies of 2-8 Madison-Darby canine kidney cells (MDCK II) and Chinese hamster lung fibroblasts (V79) cells were incubated with the photosensitizer Photofrin and exposed to light, and the resulting number of dead cells per colony was determined. The distribution of
Erli Neuhauss et al.
Memorias do Instituto Oswaldo Cruz, 102(1), 49-52 (2007-02-13)
Introduction of Achatina fulica in Brazil has led to serious concerns about its role as vector for metaIylid worms: AngioIylus costaricensis and A. cantonensis. Experimental infection with both parasites was performed to evaluate the potential risk for their transmission by
O Heudi et al.
Journal of chromatography. A, 1101(1-2), 63-68 (2005-10-12)
A new, faster and simple method to quantify Vitamin B12, both in foods and in premixes, by reversed-phase liquid chromatography with UV detection has been developed. Vitamin B12 was extracted from food products with 50 mM sodium acetate buffer pH
Xiaoyu Zou et al.
Frontiers in nutrition, 7, 151-151 (2020-10-20)
In this work, we investigated changes in protein structures in vacuum-packed pork during chill storage and its impact on the in vitro protein digestion. Longissimus dorsi muscles were vacuum packed and stored at 4°C for 3 days. Samples were subjected
Xu-Dong Kong et al.
Nature biomedical engineering, 4(5), 560-571 (2020-05-13)
The oral administration of peptide drugs is hampered by their metabolic instability and limited intestinal uptake. Here, we describe a method for the generation of small target-specific peptides (less than 1,600 Da in size) that resist gastrointestinal proteases. By using
プロトコル
This procedure may be used for determination of Pepsin activity using hemoglobin as the substrate. It is a spectrophotometric stop rate determination.