安全性情報
B8631
Sigma-Aldrich
胆汁抽出物 ブタ
別名:
Bile acids, Hog Bile Powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.25
由来生物
Porcine
品質水準
形状
powder
テクニック
microbiological culture: suitable
アプリケーション
胆汁抽出物 ブタは、以下の用途に使用されています:
  • Listeria monocytogenes(リステリア菌)LO28を培養するための脳-心臓浸出物(BHI)培地中の補助剤として
  • 胃-小腸を通過するプロバイオティクス細菌の生存を調査するため
  • Listeria monocytogenes(リステリア菌)における胆汁耐性に対する酸素の影響を検討するためのBHI培地の補助剤として
生物化学的/生理学的作用
ウシおよびヒツジの胆汁は、Lactobacillus (乳酸菌) などの細菌の、胆汁酸塩への適応について調べる、細菌学的研究に使用することができます。
品質
ヒオデオキシコ-ル酸およびその他の胆汁酸塩とグリシン, タウリンとの抱合体を含有します。
試験法
化学誘導体化およびHPLCにより、胆汁酸および胆汁酸複合体の分離と同定が行えることが証明されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B8631-100G:
B8631-500G:
B8631-VAR:
B8631-1KG:
B8631-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cristina Tudor et al.
Nutrients, 12(1) (2020-01-02)
Sea buckthorn oil, derived from the fruits of the shrub, also termed seaberry or sandthorn, is without doubt a strikingly rich source of carotenoids, in particular zeaxanthin and β-carotene. In the present study, sea buckthorn oil and an oil-in-water emulsion
Ingrid S Surono et al.
Food & nutrition research, 64 (2020-08-06)
Low glycemic foods are beneficial for people with type II diabetes. At the same time, sustained glucose release is also beneficial for people suffering from glycogen storage diseases. Taro (Xanthosoma sagittifolium) is a tuber indigenous to Indonesia, which has starch
Melda Ortak et al.
Journal of food science and technology, 54(11), 3543-3551 (2017-10-21)
In this research, carrot pulp was added to traditional snack made from corn-grit. As the biological activity of carotenoids in the body depends on their bioaccessibility, change in carotenoid bioaccessibility during extrusion processing was investigated. In addition, phenolic content, antioxidant
Armando Hernández et al.
AMB Express, 9(1), 66-66 (2019-05-19)
This study was undertaken to investigate the impact of culture pH (4.5-6.5) and temperature (32-37 °C) on the stress resilience of Lactobacillus reuteri DSM 17938 during freeze-drying and post freeze-drying exposure to low pH (pH 2) and bile salts. Response-surface methodology
Cecilia Tullberg et al.
Food & function, 7(3), 1401-1412 (2016-02-04)
In this work, we investigated lipid oxidation of cod liver oil during gastrointestinal (GI) digestion using two types of in vitro digestion models. In the first type of model, we used human GI juices, while we used digestive enzymes and