アプリケーション
ブタ膵臓由来パンクレアチンは以下の用途に適しています。
- リパーゼ補充療法による脂肪便の治療を評価する研究
- 慢性膵炎の非代償期の患者における膵性糖尿病の治療選択肢を検討する研究
- 構造を破壊せず繊維の完全性を損なわないように、動脈グラフトからホルマリン固定組織を安全かつ効率的に除去する
- 消化酵素による切断の評価。In vitroでの消化性解析やセルロース分解細菌阻害剤の感受性測定に用いられています。
- アミログリコシダーゼと併用して、食物サンプル中のデンプンのin vitroでの消化
生物化学的/生理学的作用
パンクレアチンは、ブタの膵臓の外分泌細胞から産生されたトリプシン、アミラーゼ及びリパーゼ、リボヌクレアーゼ、並びにプロテアーゼなどの酵素成分を含有します。 このような酵素の組合せによってタンパク質、デンプン、及び脂肪を加水分解することができます。 パンクレアチンは、40℃の水中において5分間でその25倍以上の重さのジャガイモデンプンを可溶性炭水化物に変換し、pH 7.5、40℃において60分間でその25倍以上の重さのカゼインを消化し、pH 9.0、37℃においてオリーブオイルから分あたりmgパンクレアチンあたりマイクロ当量以上の酸を放出します。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
P1625-1KG:
P1625-100G:
P1625-VAR:
P1625-500G:
P1625-BULK:
P1625-25G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Food chemistry, 221, 1514-1521 (2016-12-17)
The objective of this study was to determine the molecular structure and properties of recently released cultivars of field peas [CDC Golden (CDCG), Abarth (ABAR), CDC Patrick (CDCP) and CDC Amarillo (CDCA)] grown at different locations in Saskatchewan, Canada. Starch
Developmental biology, 477, 98-116 (2021-05-18)
Chronic kidney disease (CKD) and end stage renal disease (ESRD) are increasingly frequent and devastating conditions that have driven a surge in the need for kidney transplantation. A stark shortage of organs has fueled interest in generating viable replacement tissues
Pancreas, 26(1), 1-7 (2002-12-25)
Treatment of steatorrhea by lipase supplementation therapy has become more successful in the last decade due to better understanding of the physiology and pathophysiology of the digestive process. Porcine lipase has been the therapeutic standard for several decades and will
Food research international (Ottawa, Ont.), 137, 109523-109523 (2020-11-26)
In recent years, almond has been considered as one of the most common alternative plant-based protein sources due to its nutritional attributes and health benefits. However, almond protein has a lower digestibility compared with the animal protein. The objective of
Pharmaceutics, 12(6) (2020-06-11)
The use of amorphous drug delivery systems is an attractive approach to improve the bioavailability of low molecular weight drug candidates that suffer from poor aqueous solubility. However, the pharmaceutical performance of many neat amorphous drugs is compromised by their