安全性情報
P3292
Sigma-Aldrich
パンクレアチン ブタ膵臓由来
powder, suitable for cell culture, 4 × USP specifications
別名:
パンクレアチン ブタ膵臓由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.75
由来生物
Porcine pancreas
品質水準
認証
USP (specifications)
形状
powder
比活性
4 × USP specifications
含みます
lactose or sucrose as extender (The sucrose used might contain up to 3.25% starch.)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ブタの膵臓由来のパンクレアチンは、リパーゼ補給療法による脂肪性下痢の治療を評価するため、非代償期慢性膵炎を発症している患者における膵性糖尿病に対する治療選択肢を検討するため、並びに構造的な損傷又は繊維の完全性の損失を生じることなく動脈グラフトからホルマリン固定組織を安全かつ効果的に取り除くために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
パンクレアチンは、ブタの膵臓の外分泌細胞から産生されたトリプシン、アミラーゼ及びリパーゼ、リボヌクレアーゼ、並びにプロテアーゼなどの酵素成分を含有します。 このような酵素の組合せによってタンパク質、デンプン、及び脂肪を加水分解することができます。 パンクレアチンは、40℃の水中において5分間でその25倍以上の重さのジャガイモデンプンを可溶性炭水化物に変換し、pH 7.5、40℃において60分間でその25倍以上の重さのカゼインを消化し、pH 9.0、37℃においてオリーブオイルから分あたりmgパンクレアチンあたりマイクロ当量以上の酸を放出します。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
P3292-100G:
P3292-BULK:
P3292-VAR:
P3292-500G:
P3292-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Daniel N Meijles et al.
The Biochemical journal, 478(11), 2059-2079 (2021-05-19)
Insulin and insulin-like growth factor stimulate protein synthesis and cardioprotection in the heart, acting through their receptors (INSRs, IGF1Rs) and signalling via protein kinase B (PKB, also known as Akt). Protein synthesis is increased in hearts perfused at alkaline pHo
Luisina Ongaro et al.
Biology of reproduction, 102(3), 639-646 (2019-11-15)
Activins selectively stimulate follicle-stimulating hormone (FSH) secretion by pituitary gonadotrope cells. More recently, other members of the TGFbeta superfamily, the bone morphogenetic proteins (BMPs), were reported to regulate FSH synthesis. Activins and BMPs independently and synergistically stimulate transcription of the
Federica Tonolo et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(12) (2020-12-24)
Bioactive peptides are a group of molecules with health beneficial properties, deriving from food matrices. They are protein fragments consisting of 2-20 amino acids that can be released by microbial fermentation, food processing and gastrointestinal digestion. Once hydrolyzed from their
Xu-Dong Kong et al.
Nature biomedical engineering, 4(5), 560-571 (2020-05-13)
The oral administration of peptide drugs is hampered by their metabolic instability and limited intestinal uptake. Here, we describe a method for the generation of small target-specific peptides (less than 1,600 Da in size) that resist gastrointestinal proteases. By using
Bruna Maria Salotti de Souza et al.
Probiotics and antimicrobial proteins, 11(2), 382-396 (2018-03-16)
The objective of this study was to evaluate the probiotic properties of Lactobacillus casei and Lactobacillus fermentum strains, as well as to select novel and safe strains for future development of functional fermented products. The in vitro auto-aggregation, co-aggregation, hydrophobicity