安全性情報
1494079
USP
Pancreatin lipase
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Pancreatin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Pancreatin lipase USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Pancreatin Tablets
  • Pancreatin
  • Pancrelipase Delayed-Release Capsules
  • Pancrelipase Tablets
  • Pancrelipase Capsules
  • Pancrelipase
単位の定義
One USP Unit of lipase activity is contained in the amount of pancreatin that liberates 1.0 µEq of acid per minute at a pH of 9.0 and 37° under the conditions of the assay for lipase activity.
その他情報
This product is intended for use as a reference standard in pharmaceutical research and development. This product is for test and assay use only. It is not tested for animal or human consumption, clinical testing, or therapeutic use.
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1494079-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pancrelipase
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 3382-3382 (2013)
Pancreatin
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 3379-3379 (2013)
Yangchao Luo et al.
Food chemistry, 155, 146-154 (2014-03-07)
Sodium caseinate (NaCas) was hydrolyzed by papain, pancreatin and trypsin from 10 min to 24h, and the hydrolysates were partially characterized for several important properties. At the studied conditions, papain and trypsin were more effective in hydrolyzing NaCas than pancreatin.