Merck
SRE0028
Sigma-Aldrich
ヒト膵臓由来リパーゼ
別名:
ヒト膵臓由来リパーゼ, トリアシルグリセリンアシルヒドロラーゼ, トリアシルグリセリンリパーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
UNSPSCコード:
12352108
NACRES:
NA.54
フォーム
lyophilized powder
品質水準
保管温度
−20°C
詳細
膵臓リパーゼは、トリグリセリドをジグリセリドに、その後、モノグリセリドと遊離脂肪酸に加水分解することによって、食物脂肪吸収において重要な機能を果たしています。
包装
100単位がガラスボトルに充填されています
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SRE0028-100UN:
SRE0028-100UN-PW:
SRE0028-VAR:
SRE0028-50UN:
SRE0028-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)