Merck
P0609
Sigma-Aldrich
ペプシン−アガロース ブタ胃粘膜由来
lyophilized powder, ≥30 units/mg dry solid
別名:
ペプシンA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
Porcine gastric mucosa
品質水準
形状
lyophilized powder
比活性
≥30 units/mg dry solid
分子量
35 kDa
マトリックス
4% cross-linked beaded agarose
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
ペプシンは、胃分泌液中に認められる酵素です。
アプリケーション
アガロースビーズ上に固定化されたペプシンは、消化に使用されたのち、糖タンパクであるグリアジンの活性ペプチドを分離するのに使用されます。
ペプシンアガロースは、ペプシンのリフォールディング能を検証する固定化ツールとして使用されています。 また、ウサギIgGからのF(ab′)2フラグメントの調製にも使用されています。
抗体のF(ab′)2フラグメントの生成に使用できます。1
生物化学的/生理学的作用
Phe、Leu、GluのC末端を選択的に開裂します。 Val、Ala、またはGlyでは開裂しません。pHの至適条件は2~4です。4 M尿素および3 M塩酸グアニジン溶液中で活性を示します。60°Cで安定です。pH>6でペプシンを不可逆的に不活化します。
単位の定義
1 unitは、これはヘモグロビンを基質とし、TCA-可溶性生成物として測定した場合、pH 2.0、37°C、1分間でΔA280を0.001とします。(最終容積 = 16 mL。 光路長 = 1 cm。)
数量
固形分1 gは膨潤させると5~10 mLのゲルベッドとなります。
物理的形状
ラクトースで安定化した凍結乾燥粉末。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P0609-50KU:
P0609-BULK:
P0609-10KU:
P0609-25KU:
P0609-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
M Feldman et al.
Gastroenterology, 110(4), 1043-1052 (1996-04-01)
Recent studies suggesting that gastric secretion does not decrease with aging included few elderly individuals and measured only acid secretion. The aims of this study were to measure gastric acid and pepsin output in 206 health Americans (age range, 18-98
Ludmila Tucková et al.
Journal of leukocyte biology, 71(4), 625-631 (2002-04-03)
Celiac disease, induced by dietary gluten, is characterized by mucosal atrophy and local inflammation associated with cell infiltration and activation. Unlike other food proteins, gluten and its proteolytic fragments, besides inducing a specific immune response, were shown to activate components
Thomas A Kraus et al.
The Journal of clinical investigation, 115(8), 2234-2243 (2005-07-26)
To explore the requirement for M cells and the Peyer's patch (PP) in induction of oral tolerance and address the potential in vivo role of intestinal epithelial cells as nonprofessional APCs, we have attempted to induce tolerance in mice with
Katrine Lindholm Bøgh et al.
International archives of allergy and immunology, 161(1), 21-36 (2012-12-22)
It is generally believed that protein hydrolysis in the gastrointestinal tract decreases the allergenicity of food allergens. However, it remains unknown if specific properties of digestion products determine whether a sensitisation or tolerogenic immune response will develop. We sought to
K L Bøgh et al.
Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology, 39(10), 1611-1621 (2009-08-20)
Food allergies are a public health issue of growing concern, with peanuts in particular being associated with severe reactions. The peanut allergen, Ara h 1, belongs to the cupin plant food allergen family, which, unlike other structural families, appears to
資料
Antibody fragmentation with our pepsin digestion protocol for IgG antibody fragmentation and preparation of F(ab’).
プロトコル
This procedure may be used for determination of Pepsin activity using hemoglobin as the substrate. It is a spectrophotometric stop rate determination.