product name
メマンチン 塩酸塩, ≥98% (GC)
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
形状
powder
オーガナイザー
Forest Labs
SMILES記法
Cl.C[C@]12CC3C[C@](C)(C1)CC(N)(C3)C2
InChI
1S/C12H21N.ClH/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10;/h9H,3-8,13H2,1-2H3;1H/t9-,10+,11-,12-;
InChI Key
LDDHMLJTFXJGPI-VXMZOEJHSA-N
遺伝子情報
human ... DRD1(1812) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , DRD5(1816)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- N-メチル-D-アスパラギン酸受容体誘発性毒性におけるエリスロポエチンの神経保護効果を調べるための対照としての培地のサプリメントとして
- 外傷に対する塩酸メマンチンの効果を調べるため、実験動物への腹腔内注射
- 網膜色素上皮組織透過性のダイナミックレンジおよび選択性を調べるための試験化合物として
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M9292-VAR:
M9292-BULK:
M9292-100MG:
M9292-25MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
関連コンテンツ
神経科学分野における低分子生理活性物質の創薬研究