品質水準
光学活性
[α]25/D +117°, c = 1 in methanol(lit.)
色
white
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
H2O: 6 mg/mL
0.1 M HCl: soluble
ethanol: soluble
SMILES記法
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.C[C@]12N[C@H](Cc3ccccc13)c4ccccc24
InChI
1S/C16H15N.C4H4O4/c1-16-13-8-4-2-6-11(13)10-15(17-16)12-7-3-5-9-14(12)16;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,15,17H,10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t15-,16+;/m1./s1
InChI Key
QLTXKCWMEZIHBJ-PJGJYSAQSA-N
遺伝子情報
human ... GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRIN3A(116443) , GRIN3B(116444) , GRINA(2907)
mouse ... GRIN1(14810) , GRIN2A(14811) , GRIN2B(14812) , GRIN2C(14813) , GRIN2D(14814) , GRIN3A(242443) , GRIN3B(170483) , GRINA(66168)
rat ... GRIN1(24408) , GRIN2A(24409) , GRIN2B(24410) , GRIN2C(24411) , GRIN2D(24412) , GRIN3A(191573) , GRIN3B(170796) , GRINA(266668)
詳細
アプリケーション
これは、CIQ [(3-クロロフェニル) (6, 7-ジメトキシ-1-((4-メトキシフェノキシ)メチル)-3, 4-dihydroisoquinolin-2(1H)-イル)メタノン]の全身投与が、MK-801により刺激された統合失調症様行動に及ぼす効果を研究するためにマウスに注射されます。
また、NMDA (N-メチル-D-アスパラギン酸)受容体媒介rtPA(遺伝子組換え組織プラスミノゲン活性化因子)で増強された興奮毒性経路を遮断するために使用されています。
また、ゼブラフィッシュ(Danio rerio)におけるMK-801の効果を変える行動パフォーマンスを研究するために様々な用量で注射されます。
さらに、NMDA受容体を介した3-OH-GA-誘発性のニューロン障害を研究するためのNMDA受容体アンタゴニストとして使用されます。
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M107-250MG:
M107-5MG:
M107-BULK-CR:
M107-25MG:
M107-BULK:
M107-IP:
M107-VAR:
M107-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)