Merck
H8520
Sigma-Aldrich
(±)-8-ヒドロキシ-2-(ジプロピルアミノ)テトラリン 臭化水素酸塩
≥98%
別名:
(±)-2-ジプロピルアミノ-8-ヒドロキシ-1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン, (±)-8-OH-DPAT, (±)-8-ヒドロキシ-2-(ジプロピルアミノ)テトラリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H25NO · HBr
CAS番号:
分子量:
328.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98%
SMILES記法
Br[H].CCCN(CCC)C1CCc2cccc(O)c2C1
InChI
1S/C16H25NO.BrH/c1-3-10-17(11-4-2)14-9-8-13-6-5-7-16(18)15(13)12-14;/h5-7,14,18H,3-4,8-12H2,1-2H3;1H
InChI Key
BATPBOZTBNNDLN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(±)-8-ヒドロキシ-2-(ジプロピルアミノ)テトラリンヒドロブロミドは、一般に薬理学的研究の標準として使用されている、強力かつ選択的な5-ヒドロキシトリプタミン(5HT1A)-受容体アゴニストです。
生物化学的/生理学的作用
サブタイプ5-HT1A受容体と高い親和性をもつ選択的な5-HT1アゴニスト
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H8520-25MG-PW:
H8520-100MG:
H8520-VAR:
H8520-25MG:
H8520-BULK:
H8520-100MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Arylpiperazine agonists of the serotonin 5-HT 1A receptor preferentially activate cAMP signaling versus recruitment of β-arrestin-2.
Stroth N, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 23(15), 4824-4830 (2015)
Laifu Li et al.
eLife, 10 (2021-06-04)
Consolation is a common response to the distress of others in humans and some social animals, but the neural mechanisms underlying this behavior are not well characterized. By using socially monogamous mandarin voles, we found that optogenetic or chemogenetic inhibition
8-Hydroxy-2-(di-n-propylamino)tetralin, a new centrally acting 5-hydroxytryptamine receptor agonist.
L E Arvidsson et al.
Journal of medicinal chemistry, 24(8), 921-923 (1981-08-01)
S J Peroutka
Journal of neurochemistry, 47(2), 529-540 (1986-08-01)
Drug interactions with 5-HT1 (5-hydroxytryptamine type 1) binding site subtypes were analyzed in rat frontal cortex. 8-Hydroxy-N,N-dipropyl-2-aminotetralin (8-OH-DPAT) displays high affinity (Ki 3.3 +/- 1 nM) for 29 +/- 3% of total [3H]5-HT binding in rat frontal cortex and low
Improved preparation, chromatographic separation and X-ray crystallographic determination of the absolute configuration of the enantiomers of 8-hydroxy-2-(dipropylamino) tetralin (8-OH DPAT).
Karlsson A, et al.
Acta Chemica Scandinavica, 42, 231-236 (1988)