アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
光学活性
[α]/D +32.1°, c = 1 in DMF(lit.)
保管条件
desiccated
protect from light
色
white
溶解性
H2O: >5 mg/mL
SMILES記法
Cl[H].CN1CCc2cc(Cl)c(O)cc2[C@H](C1)c3ccccc3
InChI
1S/C17H18ClNO.ClH/c1-19-8-7-13-9-16(18)17(20)10-14(13)15(11-19)12-5-3-2-4-6-12;/h2-6,9-10,15,20H,7-8,11H2,1H3;1H/t15-;/m1./s1
InChI Key
OYCAEWMSOPMASE-XFULWGLBSA-N
遺伝子情報
human ... DRD1(1812)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 感作におけるD1受容体の役割を調べるため、実験用ラットの腹腔内に注射
- 頭蓋内投与用のD1受容体に選択的なアンタゴニストとして
- 魚類の学習能力に対する影響を調べるためのD1受容体アンタゴニストとして
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D054-100MG:
D054-VAR:
D054-BULK-CR:
D054-BULK:
D054-10MG:
D054-25MG:
D054-KC:
D054-IP:
D054-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)